Läs mer
tert-butyl (S)-4-(dimetylamino)-1-(piperazin-1-karbonyl)butylkarbamat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587770
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10587770 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10301380 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10687390 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10587770 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08535CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1174064-68-6
Molekylformel C16H32N4O3
Molekylvikt (g/mol) 328.457
InChI-nyckel CDZDEHVWAXDQAQ-ZDUSSCGKSA-N
Synonym tert-butyl s-4-dimethylamino-1-piperazine-1-carbonyl butylcarbamate, tert-butyl n-2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate
PubChem CID 45594327
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-5-(dimetylamino)-1-oxo-1-piperazin-1-ylpentan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 328.45
Procent renhet 97%