Läs mer
tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10290453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10290453 250 mg 250mg
10404442 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10290453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386572500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102308-32-7
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.28
MDL-nummer MFCD00209557
InChI-nyckel PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Synonym s---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl s---4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, tert-butyl 4s-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, unii-41aj913hqi, s-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 1,1-dimethylethyl-s-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidine carboxylate, s---3-tert-butoxycarbonyl-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, s-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4s, s---3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
PubChem CID 179824
IUPAC-namn tert-butyl (4S)-4-formyl-2,2-dimetyl-1,3-oxazolidin-3-karboxylat
LEDER CC1(N(C(CO1)C=O)C(=O)OC(C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 83°C to 88°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15,4404
Specifik rotation -85° to -95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Formel vikt 229.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.