Läs mer
tert-Butyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95%
Produktkod. 15472539
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472539 5 g 5g
15439606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65385.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35418-16-7 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35418-16-7
Molekylformel C9H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 185.223
MDL-nummer MFCD06659481
InChI-nyckel QXGSPAGZWRTTOT-LURJTMIESA-N
Synonym s-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 5-oxo-l-prolinate, l-pyroglutamic acid tert-butyl ester, tert-butyl s-2-pyrrolidone-5-carboxylate, tert-butyl l-pyroglutamate, tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, l-pyroglutamicacidtert-butylester, tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
PubChem CID 10888648
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidin-2-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3590226
Formel vikt 185.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.