Läs mer
tert-butyl vinyleter, 98 %, stab. med ca 0,1 % N,N-dietylanilin
Produktkod. 15427785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427785 5 g 5g
15437785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 15427785 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30770.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100,16 g/mol
tert-butylvinyleter används vid syntesen av 3-tert-butoxicyklobutanon genom att reagera med keten med användning av zink(II)klorid som katalysator. Det fungerar som en mellanprodukt för den funktionella vinylmonomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylvinyleter används vid syntes av 3-tert-butoxicyklobutanon genom att reagera med keten med användning av zink(II)klorid som katalysator. Det fungerar som en mellanprodukt för den funktionella vinylmonomeren.
Löslighet
Blandbar med alkohol, koldisulfid, kloroform och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 926-02-3
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00048246
InChI-nyckel PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC-namn 2-etenoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC=C
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butyl vinyl ether
Namnnotering stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline
Densitet 0.762
Kokpunkt 75°C to 76°C
Flampunkt −17°C (1°F)
Odör Characteristic
Linjär formel (CH3)3COCH=CH2
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,carbon disulfide,chloroform and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl vinyl ether, N,N-diethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.