Läs mer
tert-butyl vinyleter, 98 %, stab. med ca 0,1 % N,N-dietylanilin
Produktkod. 15437785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437785 25 g 25g
15427785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30770.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100,16 g/mol
tert-butylvinyleter används vid syntesen av 3-tert-butoxicyklobutanon genom att reagera med keten med användning av zink(II)klorid som katalysator. Det fungerar som en mellanprodukt för den funktionella vinylmonomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylvinyleter används vid syntes av 3-tert-butoxicyklobutanon genom att reagera med keten med användning av zink(II)klorid som katalysator. Det fungerar som en mellanprodukt för den funktionella vinylmonomeren.
Löslighet
Blandbar med alkohol, koldisulfid, kloroform och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 926-02-3
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00048246
InChI-nyckel PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC-namn 2-etenoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl vinyl ether
Namnnotering stabiliserat med ≈0,1 % N,N-dietynulin
Densitet 0.762
Kokpunkt 75 °C till 76 °C
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Odör Kännetecken
Linjär formel (CH3)3COCH=CH2
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, koldisulfid, kloroform och dietyleter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.