Läs mer
tert-butylvinyleter, 98%, stab. med ca 0,1 % N,N-dietylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7030604
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15427785
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30770.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
tert-butylvinyleter används vid syntesen av 3-tert-butoxicyklobutanon genom att reagera med keten med användning av zink(II)klorid som katalysator. Det fungerar som en mellanprodukt för den funktionella vinylmonomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylvinyleter används vid syntes av 3-tert-butoxicyklobutanon genom att reagera med keten med användning av zink(II)klorid som katalysator. Det fungerar som en mellanprodukt för den funktionella vinylmonomeren.
Löslighet
Blandbar med alkohol, koldisulfid, kloroform och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 926-02-3
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00048246
InChI-nyckel PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC-namn 2-etenoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl vinyl ether
Namnnotering stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline
Densitet 0.762
Kokpunkt 75°C to 76°C
Flampunkt −17°C (1°F)
Odör Characteristic
Linjär formel (CH3)3COCH=CH2
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,carbon disulfide,chloroform and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: tert-Butyl vinyl ether, N,N-diethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.