Läs mer
tert-butylvinylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443408 5 g 5g
15433408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56859.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14036-55-6 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14036-55-6
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD06411714
InChI-nyckel NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-butenoate, tert-butyl vinylacetate, 3-butenoic acid tert-butyl ester, 3-butenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl vinylacetate, tert-butyl3-butenoate, tert-butyl-3-butenoate, acmc-20ajl7, vinylacetic acid tert-butyl ester, but-3-enoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 639778
IUPAC-namn tert-butylbut-3-enoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl vinylacetate
Densitet 0.877
Flampunkt 31°C (88°F)
Linjär formel CH2=CHCH2CO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 142.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.