Läs mer
tert-butyl-6-brom-4-oxo-3,4-dihydro-1'H-spiro[1,3-bensoxazin-2,4'-piperidin]-1'-, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1';H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4';-piperidine]-1';-carboxylate |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 397.27 |
| Procent renhet | 95% |