Läs mer
tert-butylättiksyra, 98 %
Produktkod. 10346120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346120 10 mL Glasflaska 10ml
10204710 50 mL Glasflaska 50ml
10519823 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10346120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107770100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-83-3
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00002715
InChI-nyckel MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
PubChem CID 14057
ChEBI CHEBI:38647
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutansyra
LEDER CC(C)(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylacetic acid
Smältpunkt -8°C to 6°C
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 185.0°C to 190.0°C
Flampunkt 88°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH2CO2H
Brytningsindex 1.4090 to 1.4110
Kvantitet 10 mL
Beilstein 02, 337
Merck Index 15, 1540
Löslighetsinformation Solubility in water: 19g/L (20 c)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butylacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.