Läs mer
tert-butylacetylklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479442
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479442 500 g 500g
11453950 5 g 5g
11459442 25 g 25g
11469442 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11479442 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10162.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
tert-butylacetylklorid används som en acylkloridförening för proteomikforskning. Det används också som mellanprodukt för viktiga acyleringsreagenser för agrokemisk och farmaceutisk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butylacetylklorid används en acylkloridförening för proteomikforskning. Det används också som mellanprodukt för viktiga acyleringsreagenser för agrokemisk och farmaceutisk.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Fuktkänsligt Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7065-46-5
Molekylformel C6H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 134.603
MDL-nummer MFCD00000737
InChI-nyckel BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutanoylklorid
LEDER CC(C)(C)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylacetyl chloride
Densitet 0.967
Kokpunkt 128°C to 130°C
Flampunkt 21°C (69°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1740421
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 134.61
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.