Läs mer
tert-butylacetylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2692259 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
Produktkod. 10094093
Brand: Thermo Scientific Acros 107790100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7065-46-5
Molekylformel C6H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 134.61
MDL-nummer MFCD00000737
InChI-nyckel BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutanoylklorid
LEDER CC(C)(C)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylacetyl chloride
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 127.0°C to 129.0°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH2COCl
Brytningsindex 1.4210 to 1.4230
Kvantitet 10 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 134.61
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.