Läs mer
tert-Butylamin, 98 %
Beskrivning
tert-butylamin används som prekursor för framställning av gummiacceleratorer, läkemedel och färgämnen. Det används vid syntes av N-tert-butyl-acetamid, isokinoliner, pyridiner, dekumbenin, sulfonter, sulfonamider och metyl-beta-ketofosfonat. Det används också i studien av effekten av aminer för att påverka atmosfärisk svavelsyra - vattenkärnbildning, hydroaminering av terminala alkyner och mätning av ytsurheten hos fast katalysator. Den fungerar som en indikatormolekyl i studien av NMR-baserad pH-bestämningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylamin används som en prekursor för framställning av gummiacceleratorer, läkemedel och färgämnen. Det används vid syntes av N-tert-butyl-acetamid, isokinoliner, pyridiner, dekumbenin, sulfonter, sulfonamider och metyl-beta-ketofosfonat. Det används också i studien av effekten av aminer för att påverka atmosfärisk svavelsyra - vattenkärnbildning, hydroaminering av terminala alkyner och mätning av ytsurheten hos fast katalysator. Den fungerar som en indikatormolekyl i studien av NMR-baserad pH-bestämningsmetod.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, kloroform och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butylamine |
| Smältpunkt | -67 °C |
| Densitet | 0.696 |
| Kokpunkt | 44 °C till 46 °C |
| Flampunkt | −38 °C (−36 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Brytningsindex | 1.378 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2733 |
| Beilstein | 605267 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butylamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.