Läs mer
tert-Butylamin, 98 %
Produktkod. 11489033
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11489033 10,000 mL 10000ml
11469033 500 mL 500ml
11479033 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11489033 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11135.0D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4401.30 SEK
    3586.65 SEK / 10000ml
    Save 814.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73,139 g/mol
tert-butylamin används som prekursor för framställning av gummiacceleratorer, läkemedel och färgämnen. Det används vid syntes av N-tert-butyl-acetamid, isokinoliner, pyridiner, dekumbenin, sulfonter, sulfonamider och metyl-beta-ketofosfonat. Det används också i studien av effekten av aminer för att påverka atmosfärisk svavelsyra - vattenkärnbildning, hydroaminering av terminala alkyner och mätning av ytsurheten hos fast katalysator. Den fungerar som en indikatormolekyl i studien av NMR-baserad pH-bestämningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylamin används som en prekursor för framställning av gummiacceleratorer, läkemedel och färgämnen. Det används vid syntes av N-tert-butyl-acetamid, isokinoliner, pyridiner, dekumbenin, sulfonter, sulfonamider och metyl-beta-ketofosfonat. Det används också i studien av effekten av aminer för att påverka atmosfärisk svavelsyra - vattenkärnbildning, hydroaminering av terminala alkyner och mätning av ytsurheten hos fast katalysator. Den fungerar som en indikatormolekyl i studien av NMR-baserad pH-bestämningsmetod.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, kloroform och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-64-9
Molekylformel C4H11N
MDL-nummer MFCD00008050
InChI-nyckel YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(C)N
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butylamine
Smältpunkt -67 °C
Densitet 0.696
Kokpunkt 44 °C till 46 °C
Flampunkt −38 °C (−36 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.378
Kvantitet 10,000 mL
UN-nummer UN2733
Beilstein 605267
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,1545
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, kloroform och organiska lösningsmedel.
Molekylvikt (g/mol) 73.139
Formel vikt 73.14
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.