Läs mer
tert-Butylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -72°C |
| Densitet | 0.69 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 44°C |
| Molekylformel | (CH3)3CNH2 |
| MDL-nummer | MFCD00008050 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | tert-Butylamine, 2-Amino-2-methylpropane, tert-Butylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.14 |
| Kvalitet | Research |