Läs mer
tert-Butylamin, TRC
Produktkod. 30342121
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30342121 50 mL
1 options
Produktkod. 30342121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69077550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylamine
CAS 75-64-9
Molekylformel C4 H11 N
Kvantitet 50 mL
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)N
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 73.137
Formel vikt 73.089