Läs mer
tert-butylbensen, 99 %
Beskrivning
tert-butylbensen är en användbar mellanprodukt för tillverkning av jordbrukskemikalier och läkemedel. tert-butyltoluen används som lösningsmedel för hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylbensen är en användbar mellanprodukt för tillverkning av jordbrukskemikalier och läkemedel. tert-butyltoluen används som lösningsmedel för hartser.
Löslighet
Olösligt i vatten (0,03 g/100 ml vid °20 C) .
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butylbenzene |
| Smältpunkt | -58 °C |
| Densitet | 0.867 |
| Kokpunkt | 168 °C till 169 °C |
| Flampunkt | 34 °C (93 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Brytningsindex | 1.492 |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN2709 |
| Beilstein | 1421537 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butylbenzene
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.