Läs mer
tert-butylbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7082102
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
Produktkod. 11479523
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12378.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
tert-butylbensen är en användbar mellanprodukt för tillverkning av jordbrukskemikalier och läkemedel. tert-butyltoluen används som lösningsmedel för hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylbensen är en användbar mellanprodukt för tillverkning av jordbrukskemikalier och läkemedel. tert-butyltoluen används som lösningsmedel för hartser.
Löslighet
Olösligt i vatten (0,03 g/100 ml vid °20 C) .
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-06-6
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00008816
InChI-nyckel YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC-namn tert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylbenzene
Smältpunkt -58°C
Densitet 0.867
Kokpunkt 168°C to 169°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2709
Beilstein 1421537
Merck Index 14,1551
Löslighetsinformation Insoluble in water(0.03g/100 mL at 20°C) .
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: tert-Butylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.