Läs mer
tert-butylbensen, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389697 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16389697 1 mL
1 options
Produktkod. 16389697 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S675
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
tert-butylbensen98-06-61000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylbenzene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 98-06-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C10H14
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn tert-butylbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 134.222
PubChem CID 7366
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning