Läs mer
tert-butylbensen, TRC
Produktkod. 30427650
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30427650 10 g
1 options
Produktkod. 30427650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT13589510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylbenzene
CAS 98-06-6
Molekylformel C10 H14
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene','tert-butyl- (8CI), (1,1-Dimethylethyl)benzene, 2-Methyl-2-phenylpropane, Dimethylethylbenzene, NSC 6557, Phenyltrimethylmethane, Trimethylphenylmethane, t-Butylbenzene, tert-Butylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)c1ccccc1
IUPAC-namn tert-butylbensen
Molekylvikt (g/mol) 134.22
Formel vikt 134.1096