missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-ButylBrettPhos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-ButylBrettPhos |
| CAS | 1160861-53-9 |
| Molekylformel | C31H49O2P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [3,6-Dimethoxy-2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, Di-tert-butyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C31H49O2P/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12/h15-21H,1-14H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(c1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | ditert-butyl-[3,6-dimethoxy-2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phenyl]phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.69 |
| Formel vikt | 484.347 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?