Läs mer
tert-butylklordifenylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10247523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10247523
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58479-61-1
Molekylformel C16H19ClSi
Molekylvikt (g/mol) 274.86
MDL-nummer MFCD00000497
InChI-nyckel MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
IUPAC-namn tert-butyl-klor-difenylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylchlorodiphenylsilane
Färg Brun eller färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 135°C (0.7 mmHg)
Flampunkt 149°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CSi(C6H5)2Cl
Brytningsindex 1.5665 to 1.5685
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 1568
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons
Viskositet 16 mPa.s (25°C)
Formel vikt 274.86
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butylchlorodiphenylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.