Läs mer
tert-Butylcyclohexane, 99+%
Produktkod. 11421137
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421137 25 g 25g
11431137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3178-22-1 | C10H20 | 140.27 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3178-22-1
Molekylformel C10H20
Molekylvikt (g/mol) 140.27
MDL-nummer MFCD00001471
InChI-nyckel XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylcyclohexane, cyclohexane, tert-butyl, 1-tert-butylcyclohexane, cyclohexane, 1,1-dimethylethyl, unii-0rgt19ucq6, 1,1-dimethylethyl cyclohexane, 0rgt19ucq6, t-butyl cyclohexane, 4-t-butylcyclohexane, tert-butyl-cyclohexane
PubChem CID 18508
IUPAC-namn tert-butylcyklohexan
LEDER CC(C)(C)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylcyclohexane
Smältpunkt -41°C
Densitet 0.83
Kokpunkt 171°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 140.27
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.