Läs mer
tert-butyldiklorfosfin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317129
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317129 1 g 1g
11327129 10 g 10g
11337129 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27360.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 25979-07-1 | C4H9Cl2P | 158.99 g/mol
Reaktant för syntes av alkalimetallkomplex. Som mellanprodukter. tert-butyldiklorfosfin (TBDCP) används främst vid framställning av mono- och bidentatfosfinligander i metallkomplex för katalytiska kirala asymmetriska hydreringar och andra asymmetriska reaktioner samt övergångsmetallkopplingsreaktioner. Detta reagens används också vid framställning av andra fosfiner i katalytiska polymerisationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reaktant för syntes av alkalimetallkomplex. Som mellanprodukter. tert-butyldiklorfosfin (TBDCP) används främst vid framställning av mono- och bidentatfosfinligander i metallkomplex för katalytiska kirala asymmetriska hydreringar och andra asymmetriska reaktioner samt övergångsmetallkopplingsreaktioner. Detta reagens används också vid framställning av andra fosfiner i katalytiska polymerisationsreaktioner.
Löslighet
Reagerar med vatten. Löslig i n-pentan, n-hexan, eter, toluen, THF. tert-butyldiklorfosfin är oändligt lösligt i kolväte och eteriska lösningsmedel.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser, luft, vatten och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25979-07-1
Molekylformel C4H9Cl2P
Molekylvikt (g/mol) 158.99
MDL-nummer MFCD00013615
InChI-nyckel NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
PubChem CID 117690
IUPAC-namn tert-butyl(diklor)fosfan
LEDER CC(C)(C)P(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyldichlorophosphine
Smältpunkt 44°C to 49°C
Linjär formel (CH3)3CPCl2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water. Soluble in n-Pentane,n-Hexane,Ether,Toluene,THF. tert-Butyldichlorophosphine is infinitely soluble in hydrocarbon and ethereal solvents.
Formel vikt 159
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.