Läs mer
tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane |
| CAS | 2518202-64-5 |
| Molekylformel | C15 H32 O Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3 |
| LEDER | CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-dimethyl-(4-methyloct-1-en-4-yloxy)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.5 |
| Formel vikt | 256.222 |