Läs mer
tert-Butyldimethyl(tetradec-5-yn-1-yloxy)silane, TRC
Produktkod. 30336470
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30336470 100 mg
30337517 250 mg
30342233 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30336470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB692525100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethyl(tetradec-5-yn-1-yloxy)silane
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyldimethyl(tetradec-5-yn-1-yloxy)silane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H40 O Si
InChI formel InChI=1S/C20H40OSi/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22(5,6)20(2,3)4/h7-13,16-19H2,1-6H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCCCC#CCCCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl-dimethyl-tetradec-5-ynoxysilane
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 324.616
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 324.285