Läs mer
tert-Butyldimethyl(tetradec-5-yn-1-yloxy)silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyldimethyl(tetradec-5-yn-1-yloxy)silane |
| Analyt- eller komponentnamn | tert-Butyldimethyl(tetradec-5-yn-1-yloxy)silane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H40 O Si |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40OSi/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22(5,6)20(2,3)4/h7-13,16-19H2,1-6H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCC#CCCCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-dimethyl-tetradec-5-ynoxysilane |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.616 |
| Visa mer |