Läs mer
tert-butyldimetylklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
tert-butyldimetylklorsilan används för att skydda hydroxylgruppen i organisk syntes. Det finner tillämpning i syntesen av prostaglandin. Det används också som ett hjälpmaterial för hypolipemik som lovastatin och simvastatin. Det spelar en viktig roll vid framställningen av isoxazoliner N-oxider från alfa-bromonitroalkaner. Det fungerar som ett mångsidigt skyddsreagens för aminer, amider och alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butyldimethylchlorosilane används för att skydda hydroxylgruppen i organisk syntes. Det finner tillämpning i syntesen av prostaglandin. Det används också som ett hjälpmaterial för hypolipemik som lovastatin och simvastatin. Det spelar en viktig roll vid framställningen av isoxazoliner N-oxider från alfa-bromonitroalkaner. Det fungerar som ett mångsidigt skyddsreagens för aminer, amider och alkoholer.
Löslighet
Löslig i kloroform och etylacetat. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med baser, metaller, oxidationsmedel och alkoholer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 124°C to 126°C |
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyldimethylchlorosilane |
| Smältpunkt | 86°C to 89°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | (CH3)3CSi(CH3)2Cl |
| UN-nummer | UN2925 |
| Beilstein | 505999 |
| Flampunkt | 22°C (72°F) |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 150.73 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyldimethylchlorosilane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.