Läs mer
tert-butyldimetylklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020938
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11474364
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13064.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.721 g/mol
tert-butyldimetylklorsilan används för att skydda hydroxylgruppen i organisk syntes. Det finner tillämpning i syntesen av prostaglandin. Det används också som ett hjälpmaterial för hypolipemik som lovastatin och simvastatin. Det spelar en viktig roll vid framställningen av isoxazoliner N-oxider från alfa-bromonitroalkaner. Det fungerar som ett mångsidigt skyddsreagens för aminer, amider och alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butyldimethylchlorosilane används för att skydda hydroxylgruppen i organisk syntes. Det finner tillämpning i syntesen av prostaglandin. Det används också som ett hjälpmaterial för hypolipemik som lovastatin och simvastatin. Det spelar en viktig roll vid framställningen av isoxazoliner N-oxider från alfa-bromonitroalkaner. Det fungerar som ett mångsidigt skyddsreagens för aminer, amider och alkoholer.
Löslighet
Löslig i kloroform och etylacetat. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med baser, metaller, oxidationsmedel och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18162-48-6
Molekylformel C6H15ClSi
Molekylvikt (g/mol) 150.721
MDL-nummer MFCD00000501
InChI-nyckel BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC-namn tert-butyl-klor-dimetylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 124°C to 126°C
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethylchlorosilane
Smältpunkt 86°C to 89°C
Kvantitet 5 g
Linjär formel (CH3)3CSi(CH3)2Cl
UN-nummer UN2925
Beilstein 505999
Flampunkt 22°C (72°F)
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Formel vikt 150.73
Procent renhet 97%
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.81
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.