Läs mer
tert-Butyldimethylchlorosilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874431
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874431 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15874431 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186420025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyldimethylchlorosilane
Smältpunkt 87°C to 90°C
CAS 18162-48-6
Kvantitet 25 g
Molekylformel (CH3)3CSi(CH3)2Cl
MDL-nummer MFCD00000501
Synonym tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl, tert-Butyldimethylchlorosilane
Molekylvikt (g/mol) 150.72