Läs mer
tert-Butyldimethylsilanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyldimethylsilanol |
| CAS | 18173-64-3 |
| Molekylformel | C6H16OSi |
| Kvantitet | 0.25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O |
| IUPAC-namn | tert-butyl-hydroxy-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.28 |
| Formel vikt | 132.097 |