Läs mer
(tert-butyldimetylsiloxi)acetaldehyd, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757157 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10255024
Brand: Thermo Scientific Acros 397510010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 102191-92-4 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102191-92-4
Molekylformel C8H18O2Si
Molekylvikt (g/mol) 174.32
MDL-nummer MFCD01321229
InChI-nyckel MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
PubChem CID 4187788
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Grå till vit
Densitet 0.9150g/mL, 0.915
Kokpunkt 156°C to 157°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Brytningsindex 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxiacetaldehyd
Formel vikt 174.31
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.