Läs mer
tert-butyldimetylsilylklorid, TRC
Produktkod. 30339237
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30339237 5 g
1 options
Produktkod. 30339237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6910805G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethylsilyl Chloride
CAS 18162-48-6
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H15 Cl Si
Kvantitet 5 g
Synonym (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl chloride, 2-(Chlorodimethylsilyl)-2-methylpropane, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, Chloro-tert-butyldimethylsilane, Chlorodimethyl-tert-butylsilane, Dimethyl(1,1-dimethylethyl)chlorosilane, Dimethyl-tert-butylchlorosilane, Dimethyl-tert-butylsilyl chloride, LS 1190, TBDMS chloride, TBDMS-Cl, TBDMSCl, TBSCl, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(dimethyl)silane chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, TBDMS, TBS-Cl
InChI formel InChI=1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC-namn tert-butyl-klor-dimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 150.72
Formel vikt 150.0632