Läs mer
tert-butyldimetylsilyltrifluoretansulfonat, 98 %
Produktkod. 11444813
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444813 5 g 5g
11454813 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12174.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264,33 g/mol
tert-butyldimetylsilyltrifluormetansulfonat är involverat i införandet av en skrymmande tert-butyldimetylsilylgrupp på en cis-bis(alkenyl)oxiran som används vid Cope-omlagring. Det är associerat med en tiolan och främjar kalkogenid-Morita-Baylis-Hillman-reaktionen. Vidare används det som ett mycket reaktivt silyleringsmedel. Utöver detta används det för att framställa enolsilyletrar genom att reagera med ketoner och laktoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butyldimetylsilyltrifluormetansulfonat är involverat i införandet av en skrymmande tert-butyldimetylsilylgrupp på en cis-bis(alkenyl)oxiran som används vid Cope-omlagring. Det är associerat med en tiolan och främjar kalkogenid-Morita-Baylis-Hillman-reaktionen. Vidare används det som ett mycket reaktivt silyleringsmedel. Utöver detta används det för att framställa enolsilyletrar genom att reagera med ketoner och laktoner.
Löslighet Något blandbar
med kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69739-34-0
Molekylformel C7H15F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 264.33
MDL-nummer MFCD00000405
InChI-nyckel WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
PubChem CID 123564
IUPAC-namn [tert-butyl(dimetyl)silyl]trifluormetansulfonat
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.151
Kokpunkt 65 °C till 67 °C (12 mmHg)
Flampunkt 36 °C (96 °F)
Brytningsindex 1.386
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 2370068
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt blandbart med kloroform.
Formel vikt 264.34
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.