Läs mer
tert-butyldimetylsilyltrifluoretansulfonat, 98 %
Produktkod. 11376175 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11376175 25 mL Glasflaska 25ml
10012760 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376175 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209860250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69739-34-0
Molekylformel C7H15F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 264.33
MDL-nummer MFCD00000405
InChI-nyckel WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
PubChem CID 123564
IUPAC-namn [tert-butyl(dimetyl)silyl]trifluormetansulfonat
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 65 °C till 67 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 36 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Brytningsindex 1,3850 till 1,388
Kvantitet 25 mL
Fieser 10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 264.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Rökande vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.