Läs mer
tert-butyldimetylsilyltrifluorometansulfonat, TRC
Produktkod. 30329536
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30329536 10 g
1 options
Produktkod. 30329536 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69177510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethylsilyl triflate
CAS 69739-34-0
Molekylformel C7 H15 F3 O3 S Si
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, TBDMSOTf
InChI formel InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn [tert-butyl(dimetyl)silyl] trifluormetansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 264.34
Formel vikt 264.0463