Läs mer
tert-butyldimetylsilylacetylen, 98 %
Produktkod. 15460378
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460378 25 g 25g
15440378 1 g 1g
15450378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53494.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 86318-61-8 | C8H16Si | 140,301 g/mol
tert-butyldimetylsilylacetylen kan användas vid syntes avβ -alkynylketon ochβ -alkynylaldehyder. Den deltar i Cadiot-Chodkiewicz korskopplingsreaktion med olika bromoalkyner för att ge syntetiskt användbara osymmetriska diyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar tert-Butyldimetylsilylacetylen
kan användas vid syntes avβ -alkynylketon ochβ -alkynylaldehyder. Den deltar i Cadiot-Chodkiewicz korskopplingsreaktion med olika bromoalkyner för att ge syntetiskt användbara osymmetriska diyner.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,043 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86318-61-8
Molekylformel C8H16Si
Molekylvikt (g/mol) 140.301
MDL-nummer MFCD00191877
InChI-nyckel RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
PubChem CID 2757281
IUPAC-namn tert-butyl-etynyl-dimetylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Specifikationer
Kokpunkt 130 °C
Kemiskt namn eller material tert-Butyldimethylsilylacetylene
Kvantitet 25 g
Flampunkt 6 °C (43 °F)
Brytningsindex 1.451
Densitet 0.751
Linjär formel (CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
UN-nummer UN1993
Beilstein 1921466
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,043 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 140.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.