Läs mer
(tert-butyldimetylsilyloxi)acetaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde |
| CAS | 102191-92-4 |
| Molekylformel | C8H18O2Si |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3 |
| LEDER | O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-((tert-butyldimetylsilyl)oxy)acetaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.31 |
| Formel vikt | 174.11 |