Läs mer
(tert-butyldimetylsilyloxi)acetaldehyd, TRC
Produktkod. 30335475
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30335475 500 mg
1 options
Produktkod. 30335475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB942745500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Molekylformel C8H18O2Si
Kvantitet 500 mg
Synonym Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
LEDER O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-((tert-butyldimetylsilyl)oxy)acetaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 174.31
Formel vikt 174.11