Läs mer
tert-Butyldiphenylchlorosilane, 97%
Beskrivning
tert-butyldifenylklorsilan fungerar som ett silyleringsreagens som används för att skydda alkoholer och vid framställning av silyletrar. Det spelar en stor roll som råvara och prekursor i organisk syntes och läkemedel. Det används också för syntes av interfenylenfenyloxazoler som kan användas för behandling av cirkulationsrubbningar, angina och stroke.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butyldifenylklorsilan fungerar som ett silyleringsreagens som används för att skydda alkoholer och vid framställning av silyletrar. Det spelar en stor roll som råvara och prekursor i organisk syntes och läkemedel. Det används också för syntes av interfenylenfenyloxazoler som kan användas för behandling av cirkulationsrubbningar, angina och stroke.
Löslighet
Blandbar med kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, vatten och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 90°C to 92°C (0.01mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyldiphenylchlorosilane |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2987 |
| Beilstein | 644023 |
| Flampunkt | 112°C (233°F) |
| Löslighetsinformation | Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water. |
| Formel vikt | 274.87 |
| Procent renhet | 97% |
| Brytningsindex | 1.568 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.