Läs mer
tert-butyldifenylklorolsilan, 97 %
Produktkod. 11490653
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490653 10 g 10g
11400663 50 g 50g
11410663 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12721.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274,863 g/mol
tert-butyldifenylklorsilan fungerar som ett silyleringsreagens som används för att skydda alkoholer och vid framställning av silyletrar. Det spelar en stor roll som råvara och prekursor i organisk syntes och läkemedel. Det används också för syntes av interfenylenfenyloxazoler som kan användas för behandling av cirkulationsrubbningar, angina och stroke.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butyldifenylklorsilan fungerar som ett silyleringsreagens som används för att skydda alkoholer och vid framställning av silyletrar. Det spelar en stor roll som råvara och prekursor i organisk syntes och läkemedel. Det används också för syntes av interfenylenfenyloxazoler som kan användas för behandling av cirkulationsrubbningar, angina och stroke.
Löslighet
Blandbar med kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, vatten och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58479-61-1
Molekylformel C16H19ClSi
Molekylvikt (g/mol) 274.863
MDL-nummer MFCD00000497
InChI-nyckel MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
IUPAC-namn tert-butyl-klor-difenylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 90 °C till 92 °C (0,01 mmHg)
Kemiskt namn eller material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 644023
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Löslighetsinformation Blandad med kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 274.87
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.568
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.072
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.