Läs mer
tert-Butyldiphenylchlorosilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyldiphenylchlorosilane |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3 |
| Formel vikt | 274.0945 |