Läs mer
tert-butyldifenylklorolan, TRC
Produktkod. 30179517
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179517 2 g
30178970 10 g
30179031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6924152G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58479-61-1
Molekylformel C16H19ClSi
Molekylvikt (g/mol) 274.86
Synonym 1,1'-[Chloro(1,1-dimethylethyl)silylene]bisbenzene, Chloro(1,1-dimethylethyl)diphenylsilane, (1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl Chloride, (Chloro)(tert-butyl)diphenylsilane, Chloro(1,1-dimethylethyl)diphenylsilane, Chlorodiphenyl-tert-butylsilane, Diphenyl-tert-butylsilyl Chloride, NSC 617386, tert-Butylchlorodiphenylsilane, tert-Butyldiphenylsilyl Chloride, TBDPSCl, TBDPS-Cl
IUPAC-namn tert-butyl-klor-difenylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Formel vikt 274.0945