Läs mer
tert-butyletyn, TRC
Produktkod. 30331010
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331010 5 g
1 options
Produktkod. 30331010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6921205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylethyne
CAS 917-92-0
Molekylformel C6H10
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3,3-Trimethylpropyne, 3,3-Dimethyl-1-butyne, 3,3-Dimethylbut-1-yne, 3,3-Dimethylbutyne, Neohexyne, tert-Butylacetylene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
LEDER CC(C)(C)C#C
IUPAC-namn 3,3-dimetylbut-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Formel vikt 82.0783