Läs mer
tert-butyletyn, TRC
Produktkod. 30342415
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30342415 10 g
1 options
Produktkod. 30342415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69212010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material tert-Butylethyne
CAS 917-92-0
Molekylformel C6H10
Kvantitet 10 g
Synonym 3,3,3-Trimethylpropyne, 3,3-Dimethyl-1-butyne, 3,3-Dimethylbut-1-yne, 3,3-Dimethylbutyne, Neohexyne, tert-Butylacetylene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
LEDER CC(C)(C)C#C
IUPAC-namn 3,3-dimetylbut-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Formel vikt 82.0783
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.