Learn More
tert-Butylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10753571 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10753571 500 g Glass bottle 500g
10042290 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10753571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 187085000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 7400-27-3 | Molecular Formula: C4H13ClN2 | Molecular Weight: 124.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7400-27-3
Molekylformel C4H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 124.61
MDL-nummer MFCD00012947
InChI-nyckel DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
IUPAC-namn tert-butylhydrazine;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 190°C to 194°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)3CNHNH2·HCl
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, III, 1734
Fieser 12,87
Formel vikt 124.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butylhydrazine hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.