Läs mer
tert-Butylhydrazine hydrochloride, 98%
Produktkod. 11406726
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406726 25 g 25g
11416726 100 g 100g
11426726 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23876.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7400-27-3 | C4H13ClN2 | 124.61 g/mol
Det används i organisk syntes för aromatisk nukleofil NN-utbytesreaktion. tert-butylhydrazinhydroklorid används också vid framställning av insektstillväxtregulator. tert-butylhydrazinhydroklorid användes vid syntesen av difosfinohydraziner, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-klorfenyl)-4-cyanopyrazol och 1,3,4,5-tetrasubstituerade pyrazolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i organisk syntes för
aromatisk nukleofil NN-utbytesreaktion. tert-butylhydrazinhydroklorid används också vid framställning av insektstillväxtregulator. tert-butylhydrazinhydroklorid användes vid syntesen av difosfinohydraziner, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-klorfenyl)-4-cyanopyrazol och 1,3,4,5-tetrasubstituerade pyrazolderivat.
Löslighet
Löslighet i vatten (nästan genomskinlighet). Löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7400-27-3
Molekylformel C4H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 124.61
MDL-nummer MFCD00012947
InChI-nyckel DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼192°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3651224
IUPAC-namn tert-butylhydrazin; hydroklorid
Formel vikt 124.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.