Läs mer
tert-butylhydrazin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30334664
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30334664 100 g
1 options
Produktkod. 30334664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693630100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butylhydrazine Hydrochloride
CAS 7400-27-3
Molekylformel C4H13ClN2
Kvantitet 100 g
Synonym (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)(C)NN
IUPAC-namn tert-butylhydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 124.61
Formel vikt 124.0767