Läs mer
tert-butylhydrokinon, 97 %
Produktkod. 11409486
Change view
Kvantitet:
500 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409486 500 g 500g
15453187 1000 g 1000g
11419486 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19206.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1948-33-0 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
TBHQ användes för att studera inaktiveringen av barotoleranta stammar av Listeria monocytogenes och Escherichia coli. Miljövänliga elektrodmaterial för superkondensatorer uppnåddes genom att dekorera ytan på grafennanoark med TBHQ. TBHQ används ofta som livsmedelskonservering. Hämning av oxidativ härskning i frysta kokta fiskflingor av tert-butylhydrokinon. Nukleär faktor E2-relaterad faktor 2-beroende antioxidantresponselementaktivering sker genom att tert-butylhydrokinon förekommer företrädesvis under astrocyter.
Löslighet Något löslig i
vatten (10g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1948-33-0
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00002344
InChI-nyckel BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC-namn 2-tert-butylbensen-1,4-diol
LEDER CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylhydroquinone
Smältpunkt 126 °C till 129 °C
Densitet 1.05
Kokpunkt 295 °C
Flampunkt 171 °C (339 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 637923
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (10 g/L).
Formel vikt 166.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butylhydroquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylhydroquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.