Läs mer
tert-butylhydrokinon, 97 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TBHQ användes för att studera inaktiveringen av barotoleranta stammar av Listeria monocytogenes och Escherichia coli. Miljövänliga elektrodmaterial för superkondensatorer uppnåddes genom att dekorera ytan på grafennanoark med TBHQ. TBHQ används ofta som livsmedelskonservering. Hämning av oxidativ härskning i frysta kokta fiskflingor av tert-butylhydrokinon. Nukleär faktor E2-relaterad faktor 2-beroende antioxidantresponselementaktivering sker genom att tert-butylhydrokinon förekommer företrädesvis under astrocyter.
Löslighet Något löslig i
vatten (10g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butylhydroquinone |
| Smältpunkt | 126 °C till 129 °C |
| Densitet | 1.05 |
| Kokpunkt | 295 °C |
| Flampunkt | 171 °C (339 °F) |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 637923 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten (10 g/L). |
| Formel vikt | 166.22 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.