Läs mer
tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1948-33-0 |
| Smältpunkt | 127°C to 129°C |
| Densitet | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 295°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00002344 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, tert-Butylhydroquinone |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Kvalitet | Research |